Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Digestion Buffer
Description
Includes
Colonnes de centrifugation génomique Purelink, tubes de prélèvement, tampon de digestion, Lyse / tampon de liaison, tampons de lavage, tampon d’élution, protéinase K, RNase A et le manuel. Le kit d’ADN génomique PureLink 96 comprend des plaques de liaison génomique PureLink, des plaques de lavage, des plaques Deepwell, du rouleau d’aluminium, du tampon de digestion, du tampon de lyse / liaison, des tampons de lavage, du tampon d’élution, de la protéinase K, de la RNase A et le manuel.
Le mini kit d’ADN génomique PureLink™ et le kit d’ADN génomique PureLink™ 96 permettent d’effectuer des extractions d’ADN à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons, notamment le sang, les tissus, les cellules, les bactéries, les écouvillons et les taches de sang, dans un format habituel de plaque à demi-jupe à 96 puits ou de colonne de centrifugation de silice.
- Obtenez des rendements et une pureté supérieurs de l’ADNg : membrane de colonne de centrifugation et formulations de tampon optimisées.
- Gagnez du temps et de l’argent : utilisez ces produits avec une vaste gamme de tailles d’échantillons (par ex. : 100 °l à 1 ml de sang) ; la version à 96 puits ne nécessite pas d’équipement spécial
- Augmentez la flexibilité - un kit fonctionne avec divers types d’échantillons.
Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée d’acides nucléiques, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg provenant de cellules et de tissus d’animaux, ADNg provenant de bactéries, ADNg provenant du sang (échelle moyenne, 100 µl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de digestion |
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Bactéries, Sang, Tache de sang, Cellules, Écouvillon, Mouchoir |
| Type de produit | Tampon de digestion génomique |
| Quantité | 70 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |