Learn More
Invitrogen™ pPIC9K Pichia Vector
Porte le gène de résistance à la kanamycine qui confère une résistance au réactif de Généticin dans Pichia
Marque: Invitrogen™ V17520
851.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La génération spontanée de plusieurs événements d’insertion peut être identifiée par la résistance à des niveaux accrus de réactif de généticine
- Les transformants Pichia sont sélectionnés sur un milieu déficient en histidine et sélectionnés en fonction de leur niveau de résistance au réactif de généticine
- La capacité de croître à de fortes concentrations de généticine indique que de multiples copies du gène de résistance à la kanamycine et du gène d’intérêt sont intégrées au génome
- Le vecteur pPIC9K dirige la sécrétion des protéines exprimées
Systèmes d’expression Pichia pastoris, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, expression levure
Spécification
AOX1 | |
Conserver à -20°C. | |
Non étiqueté | |
20 μg |
Vecteur d’expression Pichia | |
Ampicilline (AmpR), gentamycine (GmR) | |
Enzyme de restriction / MCS | |
pPIC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.