Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Description
Includes
100 μl de mélange SuperScript III/Platinum Taq ; 2 x 1,25 ml de mélange à réactop, 2X SYBR Green ; 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) ;100 μl de colorant de référence ROX (25 μM) ; 300 μl de sérum albumine 20X bovin (1 mg/ml)
Le kit de PCR quantitative en temps réel SuperScript™ III Platinum™ One-Step permet une détection sensible et spécifique en association à des sondes et des amorces fluorogéniques ; le kit qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step, quant à lui, permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
- Le kit combine les deux technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise et exacte de l’expression génétique en une étape.
- Le kit SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
- SuperScript™ III temps réel pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées, afin d’obtenir un meilleur taux de réussite dans le cas de structures ARN secondaires complexes.
- ADN polymérase Platinum™ Taq avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité.
- Amorces fluorogéniques LUX™ ou sondes fluorogéniques à double marquage pour des performances supérieures en matière de détection.
- Colorant SYBR™ Green I pour une détection facile et pratique.
- Validation des performances sur différentes plateformes d’instruments en temps réel, notamment sur des systèmes à rotor.
- Conserver tous les composants à -20°C (-80°C pour le stockage à long terme).
- Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 100 μl de mélange SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq • 2 × 1,25 ml de Reaction Mix 2X SYBR™ Green • 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) • 100 μl de colorant de référence ROX (25 μM) • 300 μl d’albumine de sérum bovin 20X (1 mg/ml) Conserver tous les composants à -20°C (-80°C pour la conservation à long terme). Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité. |
| Méthode de détection | SYBR |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Gamme de produits | Platinum, SYBR, SuperScript |
| Type de produit | Kit de qRT-PCR en une étape |
| Quantité | 100 reactions |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |