Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Description
Includes
SuperMix 2X avec SYBR Green I et colorants de référence ROX et 50 mM de MgCI2
L’ADN polymérase Platinum™ Taq s’active plus rapidement et plus complètement que les autres enzymes à démarrage à chaud pour offrir une amplification plus sensible. L’uracile-ADN glycosylase (UDG) empêche la contamination par transfert en association avec le dUTP (inclus) pour une meilleure spécificité. Le colorant de référence ROX est inclus dans le mélange pour assurer un confort maximal. Le colorant de référence ROX est prémélangé à une concentration optimale pour les instruments ABI.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Méthode de détection | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7300, système 7700, système rapide 7900HT, système 7900HT |
| Gamme de produits | Platinum, SYBR |
| Type de produit | Master Mix SYBR PCR en temps réel |
| Afficher plus |