Learn More
Invitrogen™ Kits SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR
Description
Includes
100 μl de mélange SuperScript III/Platinum Taq ; 2 x 1,25 ml de mélange à réaction 2X ; 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) ; 100 μl de colorant de référence ROX (25 μM)
Le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ permet une détection sensible et spécifique en association à des sondes et des amorces fluorogéniques ; le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green, quant à lui, permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
- La formule éprouvée du kit qRT-PCR SuperScript III Platinum One-Step permet une détection fiable et précise des cibles lorsque cela est le plus important.
- Son format pratique en une étape et ses performances uniformes en font l’outil idéal pour un de nombreuses applications d’expression génétique, y compris la surveillance des maladies infectieuses.
- Ce kit a été validé par plusieurs organismes de santé publique mondiaux et a longtemps été choisi par le CDC des États-Unis pour la surveillance des maladies infectieuses.
- SuperScript III RT pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées dans le cas de structures ARN secondaires complexes.
- ADN polymérase Platinum Taq avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité.
- Amorces fluorogéniques LUX et sondes fluorogéniques à double marquage pour des performances efficaces en matière de détection.
- Validation des performances sur différentes plateformes d’instruments en temps réel, notamment sur des systèmes à rotor.
- Plusieurs configurations de kit SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR sont disponibles.
- Conserver les composants à -20°C, le colorant de référence ROX doit être entreposé dans l’obscurité.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 100 μl de mélange SuperScript™ III/Platinum™ Taq • 2 Reaction Mix 2 × 1,25 ml • 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) • 100 μl de colorant de référence ROX (25 μM) Conserver les composants à -20°C. Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Gamme de produits | Platinum, SuperScript |
| Type de produit | Kit de qRT-PCR en une étape |
| Quantité | 100 reactions |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |