Learn More
Invitrogen™ Kits SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR
Combine les deux technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise et exacte de l’expression génétique en une étape.
Marque:  Invitrogen™ 11732020
372.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10442882
  • 760.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 100 μl de mélange SuperScript III/Platinum Taq ; 2 x 1,25 ml de mélange à réaction 2X ; 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) ; 100 μl de colorant de référence ROX (25 μM)
Description
Description
Le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ permet une détection sensible et spécifique en association à des sondes et des amorces fluorogéniques ; le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green, quant à lui, permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
  • La formule éprouvée du kit qRT-PCR SuperScript III Platinum One-Step permet une détection fiable et précise des cibles lorsque cela est le plus important.
  • Son format pratique en une étape et ses performances uniformes en font l’outil idéal pour un de nombreuses applications d’expression génétique, y compris la surveillance des maladies infectieuses.
  • Ce kit a été validé par plusieurs organismes de santé publique mondiaux et a longtemps été choisi par le CDC des États-Unis pour la surveillance des maladies infectieuses.
  • SuperScript III RT pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées dans le cas de structures ARN secondaires complexes.
  • ADN polymérase Platinum Taq avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité.
  • Amorces fluorogéniques LUX et sondes fluorogéniques à double marquage pour des performances efficaces en matière de détection.
  • Validation des performances sur différentes plateformes d’instruments en temps réel, notamment sur des systèmes à rotor.
  • Plusieurs configurations de kit SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR sont disponibles.
  • Conserver les composants à -20°C, le colorant de référence ROX doit être entreposé dans l’obscurité.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• 100 μl de mélange SuperScript™ III/Platinum™ Taq
• 2 Reaction Mix 2 × 1,25 ml
• 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM)
• 100 μl de colorant de référence ROX (25 μM)
Conserver les composants à -20°C. Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité.
RT-qPCR en 1 étape
Étalon
Platinum™, SuperScript™
100 reactions
100 réactions
100 réactions
Amorce-sonde
ADN polymérase Taq
Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Kit de qRT-PCR en une étape
Glace carbonique
Expression génétique, Détection d’agents pathogènes, Détection des virus
ARN
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2998002 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11732020
Numéro de lot3120259 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11732020
Numéro de lot3057273 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number11732020
Numéro de lot2427130 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11732020
Numéro de lot2443930 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11732020
Nom du produit
Invitrogen™ Kits SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR > 100 réactions