Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
Description
Includes
SuperMix-UDG pour PCR quantitative Platinum™ associé au ROX ; chlorure de magnésium (50 mM)
Les supermélanges qPCR avec ROX sont disponibles en deux formats :
- Le supermélange SuperMix-UDG pour qPCR
- Platinum™ SYBR™ Green associé au ROX offre un système sensible et économique pour la détection par PCR en temps réel avec le colorant SYBR™ Green I.
- Le supermélange SuperMix-UDG pour qPCR Platinum™ associé au ROX offre des performances supérieures avec des amorces fluorogéniques (p. ex. des amorces LUX™) ou des systèmes de détection basés sur des sondes (p. ex. TaqMan™)
Informations sur la commande
Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. Conditions d’expédition : Glace carbonique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 X |
| Contenu et stockage | • 12,5 ml de SuperMix-UDG PCR quantitatif Platinum™ avec ROX • 2 × 1 ml de chlorure de magnésium (50 mM) Conserver à -20°°C dans l’obscurité. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Platinum Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7300, système 7700, système 7900HT |
| Gamme de produits | Platine |
| Type de produit | SuperMix-UDG PCR quantitatif |
| Afficher plus |