Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™
ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour la PCR qui offre une meilleure spécificité que celle de l’ADN polymérase Taq
Marque:  Invitrogen™ 10966018
119.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24357" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10033232
  • 181.00€ / 120 réactions
Edge
Explore more special offers
Includes: Chaque boîte contient : ADN polymérase Platinum Taq ; tampon PCR 10X (sans chlorure de magnésium) ; chlorure de magnésium 50 mM ; extension KB
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Utilisez l’ADN polymérase Platinum Taq pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en PCR en temps réel. La propriété de “démarrage à chaud” de la préparation d’enzymes est conférée par des anticorps monoclonaux thermolabiles qui rendent l’ADN polymérase Taq inactive jusqu’à l’étape de dénaturation par PCR initiale.
  • Pratique : assemblage de réactions PCR à température ambiante
  • Spécificité : la cinétique de “démarrage à chaud” réduit l’hybridation d’amorce non spécifique, améliorant le rendement des produits
  • Taille des produits : utilisation pour des produits de PCR allant jusqu’à 10 kb
  • Flexibilité : la charge KB en option offre plus de polyvalence aux essais PCR
Utiliser l’ADN polymérase Platinum Taq
  • Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3’-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5’ → 3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’ → 5’)
  • Les produits de PCR générés avec l’ADN polymérase Platinum Taq peuvent être utilisés dans les mêmes applications en aval sans modifications de protocoles
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), PCR rapide, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, PCR de routine
Order Info
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Chaque boîte contient :
• 24 µl d’ADN polymérase Platinum™ Taq
• 1,25 ml de tampon de PCR 10X (sans chlorure de magnésium)
• 1 ml de chlorure de magnésium à 50 mM
• 1,3 ml KB d’extension KB
Conserver entre -30 et -10°C dans un congélateur sans système de dégivrage.
Faible
Rapide ou standard
ADN polymérase
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
1 X
120 réactions
Composants séparés
ADN
Tube
ADN polymérase Platinum Taq
5’ à 3’
120 réactions
Hot-start PCR
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
3’-A
5 kb ou moins
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™ > 120 réactions