missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ pIB/V5-His Vector Kit
Le vecteur pIB / V5-His comporte plusieurs caractéristiques qui facilitent l’expression, l’analyse et la détection des protéines recombinantes dans les cellules d’insectes
Marque: Invitrogen™ V802001
Includes: Le kit BSD InsectSelect comprend 20 μg de pIB / V5 superenroulé, lyophilisé et de pIB / V5-His / CAT, 2 μg d’amorces de séquençage avant et inverse OPIE2 lyophilisé, 50 mg de blasticidine, réactif de Cellfectine et 1 l de milieu pour la lignée cellulaire d’insectes choisie. Les cellules Sf9 sont fournies avec les milieux d’insectes de Grace GIBCO. Les cellules High Five sont fournies avec le milieu sans sérum GIBCO Express Five. Le kit de vecteur pIB / V5-His contient des vecteurs et des amorces.
Description
- Le promoteur OpIE2 pour l’expression constitutive
- Le gène de résistance à la blasticidine pour une sélection rapide des cellules transfectées de façon stable en deux semaines
- Séquence de polyhistidine et d’épitope V5 d’extrémité C-terminale (6xHis) pour une détection avec l’anticorps anti-V5 et une purification rapide avec une résine de chélation de nickel
Expression protéique constitutive dans les cellules d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
OplE2 | |
Le kit de vecteur InsectSelect pIB / V5-His comprend 20 µg chacun de vecteurs pIB / V5-His superenroulés et lyophilisés et de vecteurs pIB / V5-CAT, et 2 µg d’amorces de séquençage OplE2 avant et inverse lyophilisés. Stockage de tous les réactifs à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
|
Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 | |
1 kit | |
InsectSelect™ |
Vecteur d’expression de cellules d’insectes | |
C-terminal | |
Enzyme de restriction / MCS | |
pIB |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.