Learn More
Invitrogen™ pCEP4 Mammalian Expression Vector
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau à partir des promoteurs CMV ou RSV
Marque: Invitrogen™ V04450
759.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: 20 μg de chaque vecteur est fourni superenroulé et lyophilisé.
Description
- Contiennent le gène EBNA-1 pour l’expression épisomique dans les lignées cellulaires primates et canines
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, expression constitutive, expression épisomique, expression de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, développement de lignées cellulaires stables
Spécification
Constitutive | |
CMV | |
Hygromycine | |
Non étiqueté | |
20 μg | |
Développement de lignées cellulaires stables, expression épisomique |
Transfection | |
Vecteur d’expression de cellules de mammifères | |
20 µg de vecteur pCEP4 dans le tampon Tris-EDTA Conserver à -20°C. La stabilité des vecteurs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
|
Enzyme de restriction / MCS | |
pCEP4 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.