Learn More
Invitrogen™ pBAD/His Kit
Exprimez la protéine d’intérêt avec une étiquette d’extrémité N-terminale d’une manière étroitement régulée
Marque:  Invitrogen™ V43001
1013.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10552443
  • 1192.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 20 μg de chacun des vecteurs pBAD / His A, B et C, 20 μg de pBAD /His / lacZ, 1 ml de L-arabinose à 20 %, de stabs d’E. coli LMG194 et TOP10.
Description
Description
  • Promoteur araBAD pour une expression étroitement régulée
  • Signaux d’initiation à la translation optimisés pour l’expression d’E. coli
  • Marqueur de polyhistidine d’extrémité N-terminale (6xHis) pour une purification à l’aide de résine de chélation de nickel et une détection à l’aide de l’anticorps anti-HisG
  • Épitope Xpress N-terminal pour la détection et l’analyse avec anticorps anti-Xpress
  • Site de clivage de l’entérokinase pour enlever le tag N-terminale après purification
  • Trois vecteurs fournis (A, B et C) : Chacun possède le tag N-terminal dans un cadre de lecture différent par rapport à plusieurs sites de clonage afin de simplifier le clonage de gènes à l’intérieur du cadre
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Inductible
araBAD
Néant
Ampicilline (AmpR)
Étiquette His (6x)
1 kit
Arabinose
Vecteur d’expression bactérienne
Le kit pBAD / His inclut 20 µg de chacun des vecteurs pBAD/His A, B et C, 20 µg de pBAD / His/lacZ, 1 ml de L-arabinose à 20 %, de stabs d’E. coli LMG194 et TOP10. Les vecteurs et 20 % de L-arabinose doivent être conservés à -20°C. Conserver les stabs LMG194 et TOP10 à 2 - 8°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Site de reconnaissance d’EK (entérokinase)
Enzyme de restriction / MCS
pBAD
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • pBAD/His Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.