Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétents One Shot™ Stbl3™
Code produit. 10193952
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10193952
Marque: Invitrogen™ C737303
Includes
Bactéries E. coli compétentes One Shot Stbl3 : 21 flacons, 50 μLchacun, ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Conçu spécialement pour le clonage de répétitions directes trouvées dans les vecteurs d’expression lentivirale
Contrairement à E. coli TOP10, ces cellules réduisent la fréquence de recombinaison homologue des répétitions terminales longues (LTR) rencontrées dans les vecteurs d’expression lentivirale ViraPower™ et autres vecteurs rétroviraux. Le rendement d’ADN à partir de cellules Stbl3 est souvent > 10 fois supérieur à celui des souches alternatives telles que les TOP10.
  • Des performances optimales pour la propagation des vecteurs lentiviraux
  • une capacité optimisée de clonage génomique (mcrB, mrr)
  • Une efficacité prévue > 1 x 108 transformants/µg d’ADN plasmidique
  • Rendements élevés d’ADN
D’autres cellules compétentes pour la propagation d’inserts d’ADN instables sont également disponibles
  • Cellules compétentes MAX Efficiency Stbl2 : clonage stable de répétition directe et de séquences rétrovirales et gènes de dosage en tandem (5 x 200 µl) (> 1 x 109 cfu/µg d’ADN plasmidique)
  • Cellules E. coli chimio-compétentes One Shot Stbl3 : clonage d’inserts instables contenant des séquences répétées directes (20 x 50 µL) (> 1 x 108 cfu/µg d’ADN plasmidique)
  • Cellules compétentes ElectroMAX Stbl4 : haute efficacité de transformation (> 5 x 109 cfu/µg d’ADN plasmidique), idéales pour générer l’ADNc et les bibliothèques génomiques ainsi que pour le clonage d’inserts instables
Non compatible avec le haut débit (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• Bactéries E. coli compétentes One Shot™ Stbl3™ : 21 flacons, 50 µl chacun
• ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries (Yes) Streptomycin
Clonage d’ADN instable Convient au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Plasmide Peuvent être utilisées pour les plasmides > 20 kb
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 20 x 50 μl