Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétente One Shot™ PIR1
Résulte en la fusion des vecteurs donneur et accepteur formant un vecteur d’expression fonctionnelle unique
Marque: Invitrogen™ C101010
355.30 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: L’E. coli One Shot PIR1 chimiquement compétent contient dix transformations de cellules chimiquement compétentes au format One Shot.
Description
Le système de clonage Echo™ est un système à deux vecteurs qui utilise le système de recombinaison spécifique au site Cre-lox du bactériophage P1 (1,2) pour un clonage rapide avec plusieurs vecteurs. Votre gène d’intérêt est cloné dans l’un des vecteurs donneurs spécialement conçus. Ces derniers peuvent ensuite être recombinés avec autant de vecteurs accepteurs d’Echo™ différents que vous voulez. Les vecteurs donneurs et accepteurs sont placés dans un tampon contenant de la recombinase Cre pour déclencher une réaction de recombinaison in vitro de 25 minutes. La recombinase Cre se lie au site lox présent sur chaque vecteur, les rassemble, puis coupe et fixe par covalence les brins d’ADN.
Les cellules compétentes PIR1 sont destinées au clonage et à la maintenance de la construction de votre vecteur donneur (c.-à-d. pUniV5/His-TOPO™) (ou d’un autre vecteur contenant le l’origine R6K). Ce système contient un allèle mutant du gène PIR qui maintien la construction du vecteur donneur à environ 250 copies par cellule.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Spécification
Cellule compétente | |
Oui | |
High Efficiency (>1 x 109 cfu/μg) | |
No | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Oui | |
Non | |
One Shot | |
11 x 50 μL |
Absence d’épisome F’ | |
Non | |
L’E. coli One Shot™ PIR1 chimiquement compétent contient dix transformations de cellules chimiquement compétentes au format One Shot™. Conservation à -80°C. | |
Non | |
No | |
Dry Ice | |
E. coli | |
One Shot™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.