Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes DH5α-T1R One Shot™ MAX Efficiency™
Code produit. 10377742
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10377742
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ 12297016
Edge
This item is not returnable. View return policy
Includes
αCellules compétentes One Shot MAX Efficiency DH5 -T1R : 20 flacons, 50 L chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (10 pg/μL) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Sécurité accrue pour protéger les bibliothèques et les clones précieux
Les cellules compétentes One Shot MAX Efficiency DH5α-T1R sont dérivées de la souche populaire DH5α. Les cellules DH5α-T1R portent le génotype tonA qui confère de la résistance aux phages T1 et T5. Les bactériophages T1 s’étendent rapidement et lysent les hôtes d’E. coli , qui sont couramment utilisés pour le clonage et la construction de bibliothèques. Cela est particulièrement important pour les centres de séquençage et d’analyse génomique dans lesquels l’infection aux phages T1 serait catastrophique.
  • Préparations d’ADN plus propres et meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par endonucléase I (endA1 I
  • Occurrence réduite de recombinaison indésirables dans l’ADN cloné (recA1)
  • Transformation efficace de l’ADN non méthylé dans les applications PCR (hsdR)
  • Analyse de couleur bleu / blanc des clones recombinants portant le fragment alpha de β-galactosidase (lacZΔM15)
  • Les cellules DH5α-T1R E. coli sont fournies dans un format One Shot, pratique pour une seule réaction.
  • Chaque tube contient suffisamment de cellules pour une transformation si bien que l’efficacité n’est pas compromise, qu’il n’est pas nécessaire de passer par des cycles de congélation / décongélation et qu’aucun argent n’est gaspillé pour des cellules non utilisées.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
•αCellules compétentes One Shot MAX Efficiency DH5 -T1R : 20 flacons, 50 µl chacun (1 ml au total)
• d'ADN pUC19 (10 pg/ul) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Oui
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl