Learn More
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétents One Shot™ BL21(DE3)
Code produit. 10749734
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
Conditionnement:
20 réactions
Code produit. 10749734
Marque: Invitrogen™ C600003
Includes
E. coli One Shot BL21(DE3) : 20 flacons, 50 μL chacun (1 ml au total), ADN pUC19 (10 pg/μL) : 1 flacon, 50 μL, milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml.
Idéale pour une utilisation avec les systèmes d’expression basés sur le promoteur T7 (p. ex., pRSET, PCR™ T7 et PET).
La bactérie E. coli One Shot BL21(DE3) chimio-compétente transporte le lambda lysogène DE3. En règle générale, les protéines recombinantes non toxiques pour E. coli sont exprimées dans les cellules BL21(DE3) à des niveaux supérieurs que BL21(DE3)pLysS ou BL21(DE3)pLysE. Cependant, les niveaux d’expression basale des gènes hétérologues sont significativement plus élevés dans les souches BL21(DE3) que dans les souches BL21(DE3)pLysS ou BL21(DE3)pLysE.
À propos des souches BL21
Les souches BL21 sont dérivées de la souche E. coli B et ont été spécifiquement conçues pour l’expression de haut niveau de protéines recombinantes. Ces souches ont deux attributs importants qui les rendent idéales pour l’expression des protéines : marqueurs génétiques clés et inductibilité de l’expression des protéines. Les marqueurs génétiques les plus importants permettent à l’ARN recombinant et/ou à la protéine de s’accumuler à des niveaux élevés sans dégradation. L’inductibilité permet de minimiser les effets toxiques de certaines protéines recombinantes.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Contenu :
• E. coli One Shot™ BL21(DE3) : 20 flacons, 50 µl chacun (1 ml au total)
• ADN pUC19 (10 pg/ul) : 1 flacon, 50 µl
• Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml
Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Yes (dcm)
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur T7
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability No
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)