Learn More
Invitrogen™ Mouse Cot-1 DNA
L’ADN de souris affiche une taille prédominante de 50 à 300 bp et est enrichi pour les séquences d’ADN répétitives comme les membres de la famille B1, B2 et L1
Marque: Invitrogen™ 18440016
562.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: L'ADN Cot-1 de souris™ est fourni à 1 mg/ml dans du Tris-HCl 10 mM (pH 7,4), 1 mM d'EDTA.
Description
L’ADN Cot-1 de souris™ est couramment utilisé pour bloquer l’hybridation non spécifique dans les analyses microréseaux. Il peut également être utilisé pour supprimer l'hybridation de séquences d'ADN répétitives chez les rongeurs lors de la cartographie de clones de rongeurs par hybridation in situ ou transfert Southern et pour identifier des clones de souris dans des écrans de bibliothèques hybrides somatiques-cellulaires dérivées de cellules hybrides de hamster de souris (1-3). La quantité fournie est suffisante pour 5 à 10 Sotherns ou 500 hybridations in situ.
Tests de performance et de qualité : La pureté et la taille des molécules d’ADN sont vérifiées par électrophorèse sur gel d’agarose. La concentration est vérifiée par spectrophotométrie via la dilution de l’ADN Cot-1 de souris™ 1:100 dans 50 mM de NaOH et à l’aide du facteur de conversion 0,033 μg/μL/A260. D’autres méthodes utilisées pour déterminer la concentration peuvent procurer des résultats variables.
Baie CGH, Analyse cellulaire, Imagerie cellulaire, Hybridation in situ par fluorescence, Analyse et génotypage d'expression génétique, Génotypage et profilage génomique, Hybridation in situ (ISH), Analyse de biopuces
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
ADN de souris | |
ADN Cot-1 | |
Souris | |
Bloque l’hybridation non spécifique | |
Liquide |
L'ADN du Cot-1 de souris™ est fourni à 1 mg/ml dans 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM d'EDTA. Stockage à -20°C. | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
ADN Cot-1™ | |
500 μg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.