Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Description
Includes
Contenu : 20 μl de polymérase d’ADN Taq (5 U/μl) ; 1,25 ml de tampon 10X PCR (sans magnésium) ; 1 ml de chlorure de magnésium (50 mM)
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
- Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
- Enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
- Applications : Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes, RT-PCR, séquençage d’ADNsb et séquençage cyclique.
- Source : L’enzyme native est purifiée à partir de Thermus aquaticus YT1
- Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes à 74°C
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, PCR de routine
Order Info
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
Specifications
Specifications
| Concentration | 5 U/μl |
| Contenu et stockage | • Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 300 μL • 10X PCR buffer (without magnesium), 7.5 mL • 50 mM MgCl2, 3 mL Store at -20°C in a non-frost-free freezer. Stable for 6 months when stored properly. |
| Format | Enzyme autonome |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR, PCR standard |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Activité exonucléasique | 5’ à 3’ |
| Type de produit | ADN polymérase |
| Quantité | 3 x 500 unités |
| Show More |