Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles simple brin en présence de dNTP et d’une amorce.
Marque: Invitrogen™ 18038240
Includes: Contenu : 20 μl de polymérase d’ADN Taq (5 U/μl) ; 1,25 ml de tampon 10X PCR (sans magnésium) ; 1 ml de chlorure de magnésium (50 mM)
Description
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
Cette enzyme est constituée d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Elle présente une activité d’ADN polymérase de 5’ à 3’ et une activité d’exonucléase de 5’ à 3’.
- Amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
- Enzyme sous licence et qualifiée pour PCR
- Applications : Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes, RT-PCR, séquençage d’ADNsb et séquençage cyclique.
- Source : L’enzyme native est purifiée à partir de Thermus aquaticus YT1
- Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 minutes à 74°C
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
Spécification
• Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 1000 μL • 10X PCR buffer (without magnesium), 20 mL • 50 mM MgCl2, 10 mL Store at -20°C in a non-frost-free freezer. Stable for 6 months when stored properly. |
|
Faible | |
ADN polymérase Taq | |
5’ à 3’ | |
5 000 unités | |
Standard PCR | |
1 X | |
5000 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
Enzyme autonome | |
qPCR | |
Étalon | |
ADN polymérase | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
5 U/µl | |
Non | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.