Learn More
Invitrogen™ 24-Well Magnetic Separator
Code produit. 10309022
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10309022
Marque: Invitrogen™ CS15024
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Un séparateur magnétique
Pour une utilisation avec le kit sanguin d’ADNg GeneCatcher™ de 0,3 à 1,0 ml
  • Contient six aimants en néodyme qui s’alignent sur des puits d’une plaque à 24 puits pour un traitement efficace de l’ADN lié aux microbilles magnétiques
  • La technologie GeneCatcher est une nouvelle méthode à base de microbilles magnétiques qui purifie de manière fiable et efficace l’ADN sans aucune étape de centrifugation
  • Les kits sanguins d’ADNg GeneCatcher facilitent l’extraction efficace et fiable de l’ADN génomique (ADNg) à partir d’échantillons de sang humain, même lorsque les échantillons ont été archivés, mal stockés ou prélevés en présence d’anticoagulants tels que l’EDTA, l’héparine ou le citrate
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir du sang (grande échelle, > 1 ml), ADNg à partir du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient un séparateur magnétique pouvant être stocké à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Séparateur magnétique MagnaRack™, séparateur de particules magnétiques Magna-Sep™
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits MagnaRack
Quantité 1 de chaque
Type Séparateur magnétique