Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium
Code produit. 10412313
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Code produit. 10412313
Marque: Invitrogen™ K6803
Includes
Contient le composant propriétaire A (en poudre SoluPouchpoudrière ou liquide 1X) et le composant B (en format tampon).
Spécifiquement conçu pour augmenter considérablement le rendement des protéines recombinantes dans les systèmes d’expression d’E. coli régulés par T7 sans surveillance des densités optiques (DO) de cultures ou ajout d’inducteur
  • La formulation exclusive permet à la croissance d’E. coli d’atteindre des densités de culture 3 à 10 fois plus élevées que celles obtenues avec les méthodes traditionnelles LB + IPTG
  • Obtenez des rendements protéiques 3 à 10 fois plus élevés avec un temps de manipulation bien plus court
  • Éliminez les étapes de surveillance OD. fastidieuses : inoculez le milieu d’expression d’E. coli MagicMedia préparé, cultivez pendant la nuit et récoltez
  • Réduisez le volume de culture afin de simplifier les processus de manipulation et d’évolutivité
  • Excellent pour l’expression simultanée de plusieurs clones pour les applications à haut débit
Bioproduction, clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Type de produit Milieu d’expression d’E. coli
Contenu et stockage Composant A (liquide 1X) et composant B (liquide)
Conserver dans l’obscurité à 2−8°C.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Conditions d’expédition Température ambiante
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 1 l
Gamme de produits MagicMedia