Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ RNAiMAX
GREENER_CHOICE
Offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de types cellulaires pour les expériences d’extinction de gènes utilisant l’ARNsi.
Marque:  Invitrogen™ 13778500
8904.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12343563
  • 11130.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Contient un flacon (0,75 ml) de réactif de transfection Lipofectamine RNAiMAX.
Description
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de types cellulaires pour les expériences d’extinction de gènes utilisant l’ARNsi. Lipofectamine™ ARNiMAX est une formulation exclusive de lipides cationiques propre à l’ARNi et conçue spécialement pour l’administration de l’ARNsi et du micro-ARN dans tout type de cellule.
Caractéristiques du réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX :
  • une efficacité de transfection exceptionnelle exigeant des concentrations inférieures d’ARNi, ce qui se solde par une efficacité accrue de l’expérience d’extinction de gènes, avec un minimum d’effets non spécifiques
  • Optimisation aisée compte tenu de la cytotoxicité minimale sur une plage de concentration 10 fois supérieure du réactif de transfection
  • une efficacité de transfection exceptionnelle pour les antagonistes et les mimiques du micro-ARN
  • une compatibilité avec une large gamme de types cellulaires, avec une approche ultra polyvalente pour toutes vos expériences d’inhibition génétique
  • Un protocole simple et rapide pour des résultats uniformes et reproductibles
    Une extinction élevée dans une large gamme de cellules
    Le réactif de transfection Lipofectamine ARNiMAX™ transfecte une large gamme de types de cellules (voir figure). Pour l’inhibition génétique, les transfections hautement efficaces du réactif de transfection Lipofectamine™ permettent de réaliser des expériences d’extinction des gènes de haut niveau, ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats convaincants.
    Transfections simples, à haut débit et prêtes à l’emploi : 
    Mélangez simplement le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX avec de l’ARNsi, ajoutez-le tout à vos cellules, incubez et mesurez l’extinction génétique. La simplicité et la vitesse combinées à une efficacité exceptionnelle de transfection rendent le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX idéal pour les transfections d’ARNsi à haut débit. Les conditions de transfection peuvent facilement être établies pour les systèmes robotiques ou automatisés utilisés dans de telles applications.
    Trouvez un protocole de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX optimisé pour votre lignée cellulaire.
    Informations sur la commande
    Conditions d’expédition :Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Chaque unité contient un flacon de réactif Lipofectamine™ ARNiMAX™ (15 ml). Conservez à 2–8°C.
    Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
    Transfection basée sur les lipides
    Emballage durable
    Lipofectamine™
    15 mL
    Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
    Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
    ARNic, ARNic synthétique, plasmides ARNi (ARNsh, miR), ARNi, micro-ARN
    Transfection
    Compatible avec le haut débit
    Réactif de transfection