Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ RNAiMAX
Offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de types cellulaires pour les expériences d’extinction de gènes utilisant l’ARNsi.
Marque: Invitrogen™ 13778100
87.75 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Contient un flacon (0,75 ml) de réactif de transfection Lipofectamine RNAiMAX.
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de types cellulaires pour les expériences d’extinction de gènes utilisant l’ARNsi. Lipofectamine™ ARNiMAX est une formulation exclusive de lipides cationiques propre à l’ARNi et conçue spécialement pour l’administration de l’ARNsi et du micro-ARN dans tout type de cellule.Caractéristiques du réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX :
Une extinction élevée dans une large gamme de cellules
Le réactif de transfection Lipofectamine ARNiMAX™ transfecte une large gamme de types de cellules (voir figure). Pour l’inhibition génétique, les transfections hautement efficaces du réactif de transfection Lipofectamine™ permettent de réaliser des expériences d’extinction des gènes de haut niveau, ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats convaincants.
Transfections simples, à haut débit et prêtes à l’emploi :
Mélangez simplement le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX avec de l’ARNsi, ajoutez-le tout à vos cellules, incubez et mesurez l’extinction génétique. La simplicité et la vitesse combinées à une efficacité exceptionnelle de transfection rendent le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX idéal pour les transfections d’ARNsi à haut débit. Les conditions de transfection peuvent facilement être établies pour les systèmes robotiques ou automatisés utilisés dans de telles applications.
Trouvez un protocole de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX optimisé pour votre lignée cellulaire.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
Spécification
Chaque unité contient un flacon de réactif. Conservez à 2–8°C. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Emballage durable | |
Lipofectamine™ | |
0,1 ml | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace |
Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter | |
ARNic, ARNic synthétique, plasmides ARNi (ARNsh, miR), ARNi, micro-ARN | |
Transfection | |
Compatible avec le haut débit | |
Réactif de transfection | |