Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ RNAiMAX
GREENER_CHOICE
Code produit. 12323563
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
0,3 mL
0,75 ml
1,5 ml
15 mL
Conditionnement:
1 pièce
750µL
Code produit. 12323563
Marque: Invitrogen™ 13778030
This item is not returnable. View return policy
Includes
Contient un flacon (0,75 ml) de réactif de transfection Lipofectamine RNAiMAX.
Offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de types cellulaires pour les expériences d’extinction de gènes utilisant l’ARNsi.
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
Le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de types cellulaires pour les expériences d’extinction de gènes utilisant l’ARNsi. Lipofectamine™ ARNiMAX est une formulation exclusive de lipides cationiques propre à l’ARNi et conçue spécialement pour l’administration de l’ARNsi et du micro-ARN dans tout type de cellule.
Caractéristiques du réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX :
  • une efficacité de transfection exceptionnelle exigeant des concentrations inférieures d’ARNi, ce qui se solde par une efficacité accrue de l’expérience d’extinction de gènes, avec un minimum d’effets non spécifiques
  • Optimisation aisée compte tenu de la cytotoxicité minimale sur une plage de concentration 10 fois supérieure du réactif de transfection
  • une efficacité de transfection exceptionnelle pour les antagonistes et les mimiques du micro-ARN
  • une compatibilité avec une large gamme de types cellulaires, avec une approche ultra polyvalente pour toutes vos expériences d’inhibition génétique
  • Un protocole simple et rapide pour des résultats uniformes et reproductibles
    Une extinction élevée dans une large gamme de cellules
    Le réactif de transfection Lipofectamine ARNiMAX™ transfecte une large gamme de types de cellules (voir figure). Pour l’inhibition génétique, les transfections hautement efficaces du réactif de transfection Lipofectamine™ permettent de réaliser des expériences d’extinction des gènes de haut niveau, ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats convaincants.
    Transfections simples, à haut débit et prêtes à l’emploi : 
    Mélangez simplement le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX avec de l’ARNsi, ajoutez-le tout à vos cellules, incubez et mesurez l’extinction génétique. La simplicité et la vitesse combinées à une efficacité exceptionnelle de transfection rendent le réactif de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX idéal pour les transfections d’ARNsi à haut débit. Les conditions de transfection peuvent facilement être établies pour les systèmes robotiques ou automatisés utilisés dans de telles applications.
    Trouvez un protocole de transfection Lipofectamine™ ARNiMAX optimisé pour votre lignée cellulaire.
  • Order Info
    Conditions d’expédition : Qualifié pour la glace ambiante ou humide.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de réactif Lipofectamine™ ARNiMAX™ (0,3 ml). Conservez à 2–8°C.
    Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
    Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
    Type d’échantillon ARNic, ARNic synthétique, plasmides ARNi (ARNsh, miR), ARNi, micro-ARN
    Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
    À utiliser avec (application) Transfection
    Concept écologique Emballage durable
    Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
    Gamme de produits Lipofectamine
    Type de produit Réactif de transfection
    Quantité 0,3 mL
    Compatible avec le sérum Oui
    Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace