Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ 2000
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est un agent de transfection polyvalent capable de transfecter la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension. Les chercheurs utilisent le réactif Lipofectamine™ 2000 pour les expériences d’extinction de gènes par ARNsi et ARNsh, ainsi que pour les études d’expression génétique. Le Lipofectamine 2000 est le meilleur réactif de transfection mis au point par Life Technologies pour la co-transfection d’ARNsi et de l’ADN plasmidique.
- Une efficacité de transfection exceptionnelle sur une très large gamme de lignées cellulaires et les plus hauts niveaux d’expression des protéines recombinantes
- Des performances supérieures pour la co-transfection du pARNi et de l’ADN plasmide
- Une efficacité prouvée dans la présence de sérum : élimine le besoin de changer de milieu de culture à la suite de la transfection
- Des performances fiables pour les applications à rendement élevé
- Le meilleur choix pour établir des lignées cellulaires stables
Informations sur la commande
Emballage durable. Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient un flacon (15 ml) de réactif Lipofectamine™ 2000. Conservez à 2–8°C. Ne pas congeler. |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter |
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
| Type d’échantillon | ADN plasmide, ARNic synthétique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR) |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | Lipofectamine |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Afficher plus |