Learn More
Invitrogen™ Gélose LB, poudre (gélose Lennox L)
Code produit. p-4918431
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 11518916
Marque: Invitrogen™ 22700025
Formule pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 5 g de chlorure de sodium, 12 g de gélose SELECT
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli