Learn More
Invitrogen™ INVSc1 S. cerevisiae Yeast Strain
Souche diploïde à croissance rapide excellente pour l’expression
Marque: Invitrogen™ C81000
171.36 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The S. cerevisiae strain INVSc1 is a fast-growing strain ideal for expression. INVSc1 has the following genotype:
INVSc1: MATa his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52 MAT his3D1 leu2 trp1-289 ura3-52
Spécification
Souche de levure | |
Levures | |
1 stabilisateur |
INVSc1 | |
S. cerevisiae |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.