Learn More
Invitrogen™ InsectSelect™ Glow Kit with Sf9 Cells
Code produit. 10644413
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10644413
Marque: Invitrogen™ K81001
Includes
Le kit de luminescence InsectSelect comprend 20 μg de pIZT / V5-His et pIZT/V5-His / CAT superenroulés et lyophilisés, 2μ g d’amorces de séquençage sens et antisens OpIE2 lyophilisées, 1 g de Zeocin, le réactif Cellfectin, des cellules Sf9 et 1 L de milieux d’insectes de Grace GIBCO. Le kit de vecteur pIZT / V5-His contient uniquement les amorces et les vecteurs d’expression décrits.
Présente le vecteur pIZT / V5-His pour l’expression de haut niveau du gène d’intérêt
  • Le vecteur pIZT / V5-His présente le promoteur OpIE2 pour l’expression constitutive
  • Le gène de résistance à la Zeocin pour une sélection rapide de lignées cellulaires transfectées stables
  • Séquence de polyhistidine et d’épitope V5 d’extrémité C-terminale (6xHis) pour une détection avec l’anticorps anti-V5 et une purification rapide avec une résine de chélation de nickel
  • pIZT / V5-His exprime une fusion de la protéine fluorescente verte et de la protéine résistante à la Zeocin (Zeo-GFP) : La protéine de fusion Zeo-GFP permet une sélection rapide de lignées cellulaires transfectées stables avec la Zeocin et confère un phénotype fluorescent qui simplifie l’identification des cellules transfectées
Expression protéique constitutive dans les cellules d’insectes, production protéique de haut niveau dans les cellules d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur OplE2
Type de produit Kit de luminescence des cellules Sf9
Contenu et stockage Le kit de luminescence InsectSelect™ comprend 20 µg de pIZT / V5-His et pIZT / V5-His / CAT superenroulés et lyophilisés, 2µ g d’amorces de séquençage sens et antisens OpIE2 lyophilisées, 1 g de Zeocin™, le réactif Cellfectin™, des cellules Sf9 et 1 L de milieux d’insectes de Grace GIBCO™. Le kit de vecteur pIZT/V5-His contient uniquement les amorces et les vecteurs d’expression décrits ci-dessus. Conserver les cellules d’insectes congelées dans de l’azote liquide. Conserver le milieu et le réactif Cellfectin™ à +4°C. Conserver tous les réactifs à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Position du marqueur de protéine (sur votre gène) C-terminal
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 1 kit
Vecteur pIZ
Gamme de produits InsectSelect