Learn More
Invitrogen™ High Five™ Cells in Express Five™ Medium
Utile pour l’expression de protéines recombinantes à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS)
Marque: Invitrogen™ B85502
1257.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Includes: Cellules congelées High Five, milieu sans sérum Express Five, glutamine, 100X
Description
Les cellules High Five (BTI-TN-5B1-4) sont un isolat clonal dérivé de la lignée cellulaire parentale Trichopulsia ni (ovaire de l’arpenteuse du chou). Les cellules d’insectes High Five sont adaptées à la culture exempte de sérum dans Express Five SFM pour la croissance des cellules et l’expression des gènes recombinants maximales.
- Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression
- Expression de protéines sécrétées jusqu’à 10 fois supérieure à celle des cellules Sf9
- Croissance satisfaisante de cultures cellulaires adhérentes ou en suspension
- Tests de qualité et de performance
Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression Des niveaux élevés d’expression protéique dans les cellules High Five peuvent être obtenus à l’aide du système d’expression baculovirus BaculoDirect™, du système d’expression baculovirus Bac-to-Bac™ ou du système d’expression baculovirus InsectDirect™. Expression de protéines sécrétées jusqu’à dix fois supérieure à celle des cellules Sf9 Les cellules High Five sont le meilleur choix pour l’expression de protéines sécrétées dans les cellules d’insectes. De façon constante, elles expriment 5 à 10 fois plus de protéines que les cellules Sf9. Croissance satisfaisante de cultures adhérentes ou en suspension Les cellules High Five™ se décongèlent dans la culture adhérente, formant une monocouche irrégulière avec des plaques qui peuvent être difficiles à isoler. Les protocoles pour la croissance adhérente se trouvent dans Express FiveSFM et sont disponibles dans le manuel du produit. Les cellules High Five peuvent être adaptées à la culture en suspension. Tests de qualité et de performance Chaque lot de cellules High Five est testé pour vérifier la croissance et la viabilité cellulaires après le rétablissement aux valeurs de consigne suite à la cryoconservation. En outre, la banque de semence maîtresse a été testée pour confirmer l’absence de contamination aux bactéries, levures, mycoplasmes et virus et a été caractérisée par analyse des isozymes et des caryotypes.
Bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire des insectes, expression des insectes, lignées cellulaires d’expression des insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, production de vaccins viraux
Spécification
Cellules surgelées High Five : • Conditions de stockage : azote liquide (phase vapeur) Milieu sans sérum Express Five : • Conditions de stockage : 2°à 8°C • À l’abri de la lumière L-glutamine, 100X : • Conditions de stockage : -5 à -20°C • À l’abri de la lumière |
|
Cellule d’insectes | |
Express Five™ SFM (milieux sans sérum) | |
High Five™ | |
3 x 106 cellules |
High Five™ | |
Trichoplusia ni | |
3 x 106 cells | |
Cellules High Five |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.