Learn More
Invitrogen™ Système d’expression ViraPower™ II Lentiviral Gateway™
Comprend tous les composants nécessaires à la génération des lentivirus
Marque: Invitrogen™ K36720
Includes: 6 μg de vecteur pLenti6.2/V5-DEST (vecteur 40 μL à 150 ng / μL dans tampon TE, pH 8.0), 10 μg de plasmide pLenti6.2/V5-GW/lacZ (20 μL de plasmide à 0,5 μg / μL dans tampon TE, pH 8.0), E. coli Stbl3 chimiquement compétent ; 21 x 50 μL de cellules Stbl3, 6 ml de milieu S.O.C. et 50 μL d’ADN de contrôle pUC19 (10 pg / μL) ; le kit de support lentivial ViraPower Bsd inclut 195 μg de mélange de conditionnement ViraPower (contient 195 μL d’un mélange de plasmides pLP1, pLP2, et pLP/VSVG, t 1 μg / μL dans tampon TE, pH 8.0), 0,75 ml de Lipofectamine 2000, 50 mg de poudre de Blasticidine ; lignée cellulaire 293FT, 1 flacon contenant 3 X 106cellules congelées dans 1 ml de milieu de congélation
Description
- Génère un lentivirus incompétent pour la réplication afin de transduire la division et la non-division des cellules de mammifères
- Le vecteur pLenti6.2/V5-DEST dans le kit possède un promoteur CMV pour la conduite de l’expression constitutive du gène cible dans les cellules de mammifères
- Utilise le promoteur PGK au lieu du promoteur SV40 dans le vecteur lentiviral pour conduire l’expression persistante à long terme du marqueur de sélection stable de blasticidine
- Clonage facile basé sur la recombinaison et expression stable, expression à long terme
- Marqueur de sélection de la blasticidine pour une sélection stable sous contrôle du promoteur PGK pour une expression persistante à long terme
Clonage, expression constitutive, clonage Gateway, expression de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, libération du gène viral
Spécification
Constitutive | |
CMV | |
Blasticidine | |
Marqueur d’épitope V5 | |
pLenti | |
Expression virale |
Lentiviral | |
Système d’expression lentivirale | |
Kit de vecteur pLenti6.2⁄V5-DEST™ Gateway™ • 6 µg de vecteur pLenti6.2⁄V5-DEST™ (40 µLofvector à 150 ng⁄µL dans tampon TE, pH 8.0) • 10 µg de plasmide pLenti6.2⁄V5-GW⁄lacZ™ (20 µL de plasmide à 0,5 µg⁄µL dans tampon TE, pH 8.0) • E. coli chimiquement compétente One Shot Stbl3™ Stbl3™ (n° de catalogue C737303) : 21 x 50 µL de cellules Stbl3™, 6 ml de milieu S.O.C. et 50 µL d’ADN de contrôle pUC19 (10 pg⁄µL). Kit de support lentiviral ViraPower™ Bsd (n° de catalogue K497000) • 195 µg de mélange de conditionnement ViraPower™ (contient 195 µL d’un mélange de plasmides pLP1, pLP2, et pLP⁄VSVG, à 1 µg⁄µL dans tampon TE, pH 8.0) • 0,75 ml de Lipofectamine™ 2000 (n° de catalogue 11668027) • 50 mg de poudre de Blasticidine (n° de catalogue R21001) • Lignée cellulaire 293FT (n° de catalogue R70007) : 1 flac |
|
Gateway™ | |
Gateway™, ViraPower™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.