Learn More
Invitrogen™ pENTR™/TEV/D-TOPO™ Cloning Kit, with One Shot™ Mach1™-T1R Chemically Competent E. coli
Utilisez une stratégie de clonage extrêmement efficace en 5 minutes pour cloner directionnellement le produit PCR à extrémités franches dans un vecteur
Marque: Invitrogen™ K253520
609.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Vecteur pENTR / TEV / D-TOPO, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage M13 universelles, E. coli chimiquement résistant au phage OneShot MachI T1, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19.
Description
- Les produits PCR à extrémités franches clonent directionnellement dans le vecteur d’entrée pENTR / TEV / D-TOPO à une efficacité supérieure à 90 % et incluent le site de clivage dépendant de la protéase TEV pour l’élimination des marqueurs d’extrémité N-terminale des protéines exprimées
- Les gènes clonés font rapidement la navette entre de multiples systèmes de vecteurs
- Des performances fiables
- Pour accéder au système Gateway, amplifier par PCR le gène d’intérêt et ajouter le produit directement au vecteur pENTR / SD / D-TOPO chargé de la topoisomérase fournie. Incuber 5 minutes et transformer les cellules E. coli compétentes fournies
- Les clones d’entrée Gateway ainsi obtenus et contenant les sites attL sont prêts pour une recombinaison efficace avec les vecteurs de choix
- Le vecteur pENTR / TEV / D-TOPO comprend le site de reconnaissance du virus de la gravure du tabac (TEV) pour le clivage dépendant de la protéase d’un marqueur d’extrémité N-terminale de la protéine recombinante
- Le vecteur comprend des sites de séquençage d’amorces M13 et T7 et des sites de recombinaison attL flanquant le site d’insertion du produit PCR, permettant ainsi aux clones d’être facilement vérifiés par séquence et recombinés dans le choix des vecteurs de destination Gateway contenant l’attR
- Un gène de résistance la kanamycine et une origine pUC sont utilisés pour la sélection et la propagation en nombre élevé de copies dans E. coli
- Une saillie à quatre bases sur les paires de vecteurs avec une séquence à quatre bases conçue dans l’amorce sens utilisée dans la réaction PCR afin de fournir de la directionnalité à la réaction de ligature à la topoisomérase
Clonage, clonage Gateway
Spécification
Directional TOPO™ | |
20 reactions | |
Kit de clonage TOPO | |
20 reactions |
Le kit de clonage pENTR™ ⁄ TEV⁄ D-TOPO™ contient le vecteur pENTR ⁄ TEV ⁄ D-TOPO™, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage M13 universelles, E. coli chimiquement résistant au phage OneShot™ MachI™ T1, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19. Conserver les E. coli compétentes à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. | |
One Shot™ | |
N-terminale | |
pENTR |