Learn More
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™221 & OmniMAX™2 Competent Cells
Permet le clonage rapide d’un ou de plusieurs gènes dans quasiment tout système d’expression protéique
Marca: Invitrogen™ 12535029
723.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Mélange enzymatique et tampon de réaction Gateway BP Clonase II, vecteur Gateway pDONR221 ou pDONR / Zeo, amorces de séquençage M13, solution PEG / Mg2+, protéinase K, cellules témoins positifs pEXP7-tet et cellules compétentes OmniMAX2.
Descripción
- Conçu pour créer un clone d’entrée suivant PCR avec des amorces personnalisées modifiées par attB.
- Grâce au clone d’entrée, recombinez le gène à étudier en une variété de vecteurs d’expression pouvant être utilisés dans la technologie Gateway
- Le produit PCR est cloné de façon directionnelle avec des efficacités généralement >99 %.
- Polyvalence pour utiliser n’importe quelle enzyme d’amplification
- Clonage sans nécessiter d’endonucléases de restriction ou de ligase
- Sélection de clones d’entrée avec kanamycine ou Zeocin™
- En outre, les vecteurs pDONR221 et pDONR / Zeo ont une origine pUC pour des hauts rendements plasmidiques et des sites de séquençage M13 universels pour une simplicité d’utilisation.
Clonage, clonage Gateway
Especificaciones
Gateway™ | |
20 reactions | |
Système de clonage par PCR | |
pDONR |
Le kit de clonage PCR avec la technologie Gateway™ comprend le mélange enzymatique et les réactifs Gateway™ BP Clonase™ II, le vecteur Gateway™ pDONR™221 ou pDONR™ / Zeo, les amorces de séquençage M13, la solution PEG / Mg2+, la protéinase K, les cellules témoins positives pEXP7-tet et les cellules compétentes One Shot™ OmniMAX™2. Stockage des cellules compétentes et du mélange enzymatique à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. | |
One Shot™ | |
20 reactions |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido