Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit with One Shot™ Mach1™-T1R E. coli
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Vecteur pCR8 / GW / TOPO prêt à l’emploi adapté à TOPO, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage Gateway sens et antisens, modèle de contrôle et amorces pour PCR, E. coli chimiquement compétentes Mach1-T1R, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19.
- Le TOPO TA Cloning rapide en 5 minutes offre 95 % de recombinants
- Saillies 3’-T qui simplifient le clonage de produits PCR amplifiés par Taq
- Les cellules MachI à croissance rapide réduisent le temps de clonage
- Séquençage de sites d’amorce situés près du site d’insertion de clonage pour séquencer plus d’insert et moins de vecteur la première fois
- Gène de résistance à la spectinomycine pour une sélection fiable dans E. coli
- Sites EcoR I flanquant le site d’insertion du produit PCR, pour une excision simple des inserts
Clonage, clonage Gateway, clonage PCR
Spécification
Spécification
| Méthode de clonage | TOPO™ avec Gateway™ |
| Contenu et stockage | Le kit pCR™8 / GW / TOPO™ TA Cloning contient le vecteur pCR™8 / GW / TOPO™ prêt à l’emploi adapté à TOPO™, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage Gateway sens et antisens, modèle de contrôle et amorces pour PCR, E. coli chimiquement compétentes One Shot™ Mach1™-T1R, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19. Stockez les cellules d’E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Nbre de réactions | 20 reactions |
| Gamme de produits | One Shot |
| Type de produit | Kits de clonage TA |
| Quantité | 20 réactions |
| Vecteur | pCR |