Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6.2/V5-PL-DEST Mammalian Expression Vector
Conçu pour l’expression constitutive de haut niveau dans une variété de lignées de cellules de mammifères
Marque: Invitrogen™ 12537162
339.24 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Includes: Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires : Clone d’entrée Gateway™, mélange d’enzymes approprié Gateway™ LR Clonase et tampon de réaction.
Description
- Version sans promoteur du vecteur pcDNA™6.2 / V5-DEST
- Sites attR pour le clonage Gateway
- Compatible avec les kits Gateway Pro multisite
- Marqueur V5 d’extrémité C-terminale pour une détection aisée
- Gène de résistance à la blasticidine pour une sélection efficace et stable
- Gène de résistance à l’ampicilline et origine pUC pour sélection et maintenance dans E. coli
- Les vecteurs de clonage Gateway de destination possèdent des sites attR pour une recombinaison avec n’importe quel fragment flanqué d’attL, qu’il s’agisse d’un clone d’entrée ou d’un clone UltimateORF.
Clonage, Expression constitutive, Clonage Gateway, Expression de mammifères, Expression multi-génétique, Gateway multisite, Expression protéique, Protéines, Expression, Isolement et analyse
Spécification
Transfection | |
Aucun (sans promoteur) | |
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. | |
C-terminal | |
Gateway™ | |
pcDNA, pDEST, Vecteurs Gateway multisite | |
Clonez votre propre promoteur, expression multi-génétique |
Kits MultiSite Gateway™ Pro (p. ex., réf. 12537-100) | |
Vecteur d’expression de cellules de mammifères | |
Mammifère | |
Étiquette d‘épitote V5 | |
6 μg | |
Gateway™, pcDNA™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.