Learn More
Invitrogen™ FreeStyle™ 293 Expression System
Système complet de culture cellulaire en suspension pour générer de grandes quantités de protéines recombinantes de mammifères
Marque: Invitrogen™ K900001
2056.75 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
Le système d’expression FreeStyle™ 293 contient : Milieu d’expression GIBCO FreeStyle 293 de 1 l, 1 x 107 cellules FreeStyle 293-F (congelées), réactif de transfection 293fectin de 1 ml, 100 ml Opti-MEM™ I pour la formation du complexe, 25 μg de pCMV-SPORT β-gal
Description
- Associe le milieu d’expression GIBCO™ FreeStyle 293 à la 293fectin™, une formulation de lipides cationiques élaborée pour transfecter efficacement les cellules FreeStyle 293-F en suspension.
- Les cellules Freestyle 293-F et le réactif 293fectin sont disponibles dans le cadre du système d’expression ou séparément.
- Milieu chimiquement défini et exempt de protéines spécifiquement développé pour sa capacité à favoriser la croissance et la transfection des cellules 293-F dans des conditions de culture de type suspension.
- Milieu complet prêt à l’emploi complété par un supplément de GlutaMAX™-I non d’origine animale
- Permet d’économiser du temps et des coûts associés à l’adaptation des cultures cellulaires aux conditions sans sérum
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, expression de cellules de mammifères, production de protéines de mammifères, transfection de plasmides, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, transfection, production de protéines transitoires et criblage à haut débit
Spécification
Cellules FreeStyle™ 293-F | |
Le système d’expression FreeStyle™ 293 contient :
|
|
Culture cellulaire en suspension | |
1 x 10^7 cellules/ml | |
Mammifère | |
Production de protéines | |
Système d’expression |
Sans sérum | |
Transfection | |
293 cellules dérivées | |
Expression à base de cellules | |
Expression de protéines | |
Freestyle™ | |
1 kit |