Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-293 Cell Line
Description
Includes
1 x 107 cellules sont fournies congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide.
La lignée cellulaire Flp-In 293 est conçue pour générer rapidement des lignées cellulaires stables qui garantissent une expression de haut niveau de votre protéine d’intérêt à partir d’un vecteur d’expression Flp-In. L’intégration ciblée d’un vecteur d’expression Flp-In garantit une expression de haut niveau de votre gène d’intérêt. La lignée cellulaire Flp-In-293 a été créée par transfection de lignées cellulaires parentes avec pFRT/lacZeo et en sélectionnant des clones stables résistants à la Zeocin™. Les cellules Flp-In-293 fonctionnent bien avec des vecteurs Flp-In qui expriment un gène du promoteur CMV (p. ex., ADNc pcDNA™5/FRT, ADNc5/FRT/V5-His-TOPO™et pSecTag/FRT/V5-His-TOPO
Expression constitutive, expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, intégration ciblée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 x 10E7 cellules sont fournies congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et de diméthylsulfoxyde (DMSO) à 10 %. Les cellules doivent être stockées dans de l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées. |
| Lignée cellulaire | Flp-In™-293 |
| Espèces | Humain |
| Nbre de cellules | 1 mL |
| Gamme de produits | Flp-In |
| Quantité | 1 ml |