Learn More
Invitrogen™ Expressway™ Maxi Cell-Free E. coli Expression System
Utilise une réaction de transcription / translation couplée efficace pour produire des quantités en milligrammes de protéines solubles et fonctionnellement actives en 4 à 6 heures
Marque: Invitrogen™ K990097
Includes: Conçu pour effectuer 200 réactions de 25 μl, 5 de 1 ml ou 1 de 5 ml (volume initial) ou une à plusieurs réactions importantes. Comprend de l’extrait d’E.coli slyD-, le tampon de réaction 2.5X IVPS, le tampon d’alimentation, le mélange de 19 acides aminés, de la méthionine, l’eau exempte de Dnase / RNase, le mélange enzymatique T7 et un vecteur de contrôle d’expression positive. Le système d’expression d’E. coli sans cellule Expressway Maxi avec pEXP5-NT/TOPO et pEXP5-CT/TOPO comprend également les kits d’expression pEXP5-NT/TOPO et pEXP5-CT/TOPO TA. Chaque kit contient le vecteur pEXP5-NT/TOPO ou pEXP5-CT/TOPO, d’autres réactifs pour faciliter le clonage TOPO et des E. coli chimiquement compétentes TOP10.
Description
- La procédure peut être effectuée dans un tube de réaction unique et est facilement évolutive sans avoir besoin d’équipements spécialisés
- Des vecteurs d’expression TOPO TA Cloning (clonage en 5 min avec efficacité de 95 %) sont fournis pour des résultats d’expression optimaux
- En plus de tous les avantages du système d’expression ouverte, il produit des niveaux élevés de protéines recombinantes qui peuvent être facilement détectées et purifiées pour diverses applications en aval
- La formulation exclusive du tampon d’alimentation augmente la productivité de la réaction pour que plus d’un milligramme de protéine soit produit dans une réaction de 2 ml en 4 à 6 heures
- La formulation du lysat permet la synthèse des protéines à l’aide de modèles linéaires ou circulaires
- Un kit prend en charge 200 x 50 réactions, pouvant être logées par 2 plaques à 96 puits
- Sans tampon d’alimentation, ces réactions ne nécessitent que 2 heures
- Une fois qu’une expression positive est détectée, la production de protéines à l’échelle peut être effectuée avec un grand format sans cellules ou dans des systèmes à base de cellules E. coli
Expression protéique sans cellules pour l’analyse fonctionnelle, expression protéique sans cellules pour l’analyse structurelle, expression sans cellules (in vitro), expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
T7 | |
Le système d’expression sans cellule Expressway™ Maxi est conçu pour effectuer deux cents réactions de 25 µl, cinq de 1 ml ou une de 5 ml (volume initial) ou une à plusieurs réactions importantes, selon vos besoins. Ce système comprend l’extrait d’E.coli slyD-, le tampon de réaction 2.5X IVPS, le tampon d’alimentation, le mélange de 19 acides aminés, de la méthionine, l’eau exempte de DNase/RNase, le mélange enzymatique T7 et un vecteur de contrôle d’expression positive. Le système d’expression d’E. coli sans cellule Expressway™ Maxi avec pEXP5-NT/TOPO™ et pEXP5-CT/TOPO™ comprend également les kits d’expression pEXP5-NT/TOPO™ et pEXP5-CT/TOPO™ TA. Chaque kit contient le vecteur pEXP5-NT/TOPO™ ou pEXP5-CT/TOPO™, d’autres réactifs pour faciliter le clonage TOPO™ et des E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10. Conserver les vecteurs à -20°C. Conserver tous les a | |
Sans cellules | |
N-terminale | |
1 kit | |
Expressway™ |
Système d’expression sans cellule | |
Protéine soluble dans l’eau | |
Expression sans cellulose | |
Topo™-TA | |
pEXP5-NT / TOPO, pEXP5-CT / TOPO |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.