Learn More
Thermo Scientific™ Système d’imagerie Invitrogen™ EVOS™ FL Auto 2
Code produit. 15736152
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15736152
Marque: Thermo Scientific™ AMAFD2000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu avec des capacités avancées pour simplifier les applications d’imagerie basées sur des cellules exigeantes, telles que l’imagerie de cellules vivantes, le pavage d’images et l’empilage Z. Bénéficiez de performances élevées sur votre paillasse de laboratoire grâce au nouveau système d’imagerie Invitrogen™ EVOS™ FL Auto 2.
  • Vitesse : lisez une plaque à 96 puits dans 3 canaux fluorescents en moins de 5 minutes
  • Flexibilité : personnalisez le système avec plus de 20 cubes lumineux à LED modifiables par l’utilisateur, des caméras doubles (monochrome et couleur), une variété d’objectifs allant de 1,25x à 100x et plusieurs supports de récipients
  • Imagerie de cellules vivantes à intervalles : option permettant un contrôle précis de la température, de l’humidité et des gaz pour les conditions normoxiques ou hypoxiques, permettant une vaste série d’études biologiques dans des conditions physiologiques avec un incubateur sur plateforme
  • Vue de la zone : passez rapidement et sans interruption du mode de terrain unique à faible grossissement au mode de lecture à fort grossissement pour définir et capturer facilement la zone d’intérêt
  • Automatisation : les fonctionnalités de gain de temps telles que la mise au point automatique, le mouvement rapide des phases et les routines automatisées permettent de réduire le temps nécessaire à l’exécution des expériences, permettant un haut débit, une qualité de données élevée et une reproductibilité expérimentale améliorée
  • Analyse des données : progiciel avancé en option pour l’analyse quantitative et statistique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Microscopie par fluorescence, imagerie de cellules vivantes
À utiliser avec (équipement) Cubes lumineux EVOS, incubateur à étages EVOS