Learn More
Invitrogen™ E. coli One Shot™ TOP10 Electrocomp™
Fourni suivant une efficacité de transformation de 1 x 109 cfu/ μg d’ADN superenroulé, idéal pour le clonage à haute efficacité et la propagation des plasmides
Marke: Invitrogen™ C404052
461.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Permettent une réplication stable des plasmides en nombre de copies élevé. Le génotype des cellules TOP10 est similaire à celui de la souche DH10B™.
- hsdR pour la transformation efficace de l’ADN non méthylé à partir des amplifications par PCR
- mcrA pour la transformation efficace de l’ADN méthylé à partir de préparations génomiques
- lacZΔM15 pour la sélection des couleurs bleu / blanc des clones recombinants
- endA1 pour des préparations d’ADN plus propres et de meilleurs résultats dans les applications en aval en raison de l’élimination de la digestion non spécifique par l’endonucléase I
- recA1 pour réduire le risque de recombinaison non spécifique dans l’ADN cloné
- Souche bactérienne / de levure : TOP10
Clonage, transformation
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Especificaciones
E. coli | |
Oui | |
Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) | |
No | |
Oui | |
Peut être utilisé pour les plasmides > 20 kb | |
Oui | |
Non | |
One Shot | |
20 réactions |
No | |
Oui | |
Contenu : • E. coli One Shot™ TOP10 Electrocomp™ : 21 flacons, 50 µl chacun • ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl • Milieu S.O.C. : 1 flacon, 6 ml Cellules compétentes à conserver à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu S.O.C à 4°C ou à température ambiante. |
|
Ne convient pas au clonage d’ADN instable | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé | |
Glace carbonique | |
E. coli | |
One Shot™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.