Learn More
Invitrogen™ Kit de purification ADNg Easy-DNA™
Tailles d’échantillons de follicules à poils simples à 1 g de tissus de mammifères
Marque:  Invitrogen™ K180001
427.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10750204
  • 570.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Le kit Easy-DNA contient suffisamment de réactifs pour 15 à 200 échantillons, selon la taille et le type d’échantillon. Ce kit contient : 55 ml de solution A (solution de lyse), 25 ml de solution B (solution de précipitation), 100 ml de tampon TE, 750 μl de glycogène de moule (2 mg / ml dans de l’eau stérile), 750 μl de RNase (2 mg / ml dans de l’eau stérile), 750 μl de dégradateur de protéines (5 mg / ml dans de l’eau stérile)
Description
Description
Le kit Easy-DNA™ est un moyen rapide et facile d’isoler de l’ADN génomique (ADNg) de poids moléculaire élevé de haute qualité à partir d’un large éventail de types de cellules et de tissus. Tailles d’échantillons de follicules pileux simples à 1 g de tissus de mammifères. Les autres échantillons testés comprennent les queues de souris, les feuilles de plantes, les levures et les cellules E. coli. Ces échantillons produisent de l’ADN de haute qualité avec une taille moyenne comprise entre 100 kb et 200 kb, ce qui convient à la PCR, à l’hybridation d’ADN, à la construction de bibliothèques d’ADN génomique et à d’autres applications.
  • Fiabilité : ADN génomique de haute qualité provenant d’échantillons de cellules, de tissus, de plantes, de levures, d’E. coli, de sang et même de follicules pileux de grande ou de petite taille
  • Simplicité : Pour la plupart des types d’échantillons, seulement 4 étapes, nécessitant généralement moins de 90 minutes sont nécessaires pour isoler l’ADN de haute qualité
  • Polyvalence : Un kit est pris en charge par des protocoles optimisés pour une variété de types de cellules et de tissus.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir de tissus et cellules animaux, ADNg de bactéries, ADNg de plantes et champignons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le kit Easy-DNA™ contient suffisamment de réactifs pour 15 à 200 échantillons, selon la taille et le type d’échantillon.
Ce kit contient :
• 55 ml de solution A (solution de lyse)
• 25 ml de solution B (solution de précipitation)
• 100 ml de tampon TE
• 750 µl de glycogène de moule (2 mg / ml dans de l’eau stérile)
• 750 µl de RNase (2 mg / ml dans de l’eau stérile)
• 750 µl de dégradateur de protéines (5 mg / ml dans de l’eau stérile)
Conserver le kit à température ambiante. Pour un stockage à long terme, le glycogène de moule, la RNase et le dégradateur de protéines peuvent être conservés à -20°C.
Bactéries, Cellules, Champignons, Végétal, Mouchoir, Levures, Virus, Whole Blood, Yeast
gDNA
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Température ambiante
≤850 μg
Extraction organique
10 to 150 μL
Transfert Southern, PCR
1 kit
< 90 min
Bacteria: ≤109 cells
Cells: ≤108
Hair Follicles: ≤5
Mouse Tails: 1 cm
Plant: ≤50 mg
Tissue: ≤1 g
Virus: ≤750 μL
Whole Blood: ≤2 mL
Yeast: ≤10 mL