Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Safe Imager™ E-Gel Real-Time Transilluminator
Watch migration of DNA in real-time in E-Gels containing SYBR™ Safe
Marque: Invitrogen™ G6500
Includes: One E-Gel Safe Imager Real Time Transilluminator unit, amber filter, and Safe Imager viewing glasses. Power cord not included. Requires E-Gel iBase Power System for operation.
Description
Instrumentation E-Gel™• E-Gel™ Safe Imager Real-Time Transilluminator
• Mini-transilluminateur lumière visible bleue pour visualisation en temps réel d'un E-Gel™ coloré au SYBR-Safe. S'emboîte sur le système de migration iBase
• Interrupteur marche/arrêt, marche continue ou auto, extinction programmable 30 secondes ou 5 minutes. Témoin lumineux de fonctionnement. Prise USB. 121 x 138 x 31mm, poids 55g
• E-Gel™ Safe Imager Real-Time Transilluminator
• Inclus avec cache ambré de visualisation et 1 paire de lunettes ambrées.
Spécification
Real-Time Transilluminator | |
1 Each |