Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX, 2 %
Gels prémoulés à résolution rapide avec 11 puits et un format ouvrable
Marque: Invitrogen™ G402021
286.90 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.22
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Requires : Nécessitent le système d’alimentation E-Gel iBase™ pour la migration et le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager™ pour la visualisation en temps réel de la migration des échantillons.
Description
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
- Contiennent un marqueur d’acide nucléique fluorescent exclusif (excitation : 490 nm, émission : 520 nm) qui peut être visualisée avec une lumière bleue qui minimise les lésions de l’ADN et permet la détection jusqu’à 1 ng/bande d’ADN
- Séparation complète (en poids moléculaire) en 10 minutes
- Surveillance en direct de la migration d’ADN sans les dangers de la lumière UV
- Accès facile au gel pour l’extraction des bandes d’ADN ou le transfert vers les membranes pour le transfert Southern
- Démontrer qu’une sensibilité plus de cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’éthidium permet une utilisation moins importante des échantillons par cycle
- Analyse rapide des échantillons d’ARN afin de vérifier leur intégrité avant de poursuivre les applications en aval
- La cassette de gel est conçue pour s’ouvrir avec un couteau Gel Knife afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert Southern
- Format de puits à peigne unique
- Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
- Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express, marqueurs d’ARN Millennium™ | |
1% | |
Gel d’agarose EX | |
100 bp à 5 kb | |
11 puits | |
20 gels/boîte. | |
ADN double brin (ADNdb), ARN simple brin, ARN circulaire | |
Peigne unique |
• Les E-Gel™ EX 20-Paks contiennent 20 gels Conserver les gels à température ambiante. Garantie stable pendant 3 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
E-Gel | |
20 µlitres | |
SYBR™ Gold | |
Poids moléculaire | |
Pour préparation sans colorants, non destiné à la préparation | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.