Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX, 2 %
Gels prémoulés à résolution rapide avec 11 puits et un format ouvrable
Marque: Invitrogen™ G401004
183.35 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Les E-Gel EX 10-Paks contiennent 10 gels.
Requires : Requires the E-Gel iBase™ Power System for running and the E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator for real-time viewing of sample migration.
Description
Invitrogen E-Gel EX precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA and RNA sample electrophoresis in as little as 10 to 20 minutes. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations, or for DNA fragment library analysis. E-Gel agarose gels are also suitable for a quick check of RNA samples.
- Temps de séparation de 15 minutes (par poids moléculaire)
- Utilisez des quantités d’échantillon plus faibles
- Pour une analyse rapide des échantillons d’ARN pour vérifier leur intégrité avant de procéder à applications en aval
- Une coloration exclusive incorporée dans les gels est excitable par une lumière bleue visible, permettant une surveillance sûre en temps réel de la migration d’ADN ou d’ARN avec le transilluminateur en temps réel E-Gel Safe Imager.
- Peigne unique
- Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
- Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Échelle d’ADN à gamme ultra-basse E-Gel™, marqueurs d’ARN Century™-Plus | |
4% | |
Gel d’agarose EX | |
De 20 à 800 pb | |
11-well | |
10 Gels/Pk. | |
Température ambiante | |
Peigne unique |
• Les E-Gel™ EX 10-Paks contiennent 10 gels Conserver les gels à température ambiante. Garantie stable pendant 3 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
E-Gel | |
20 µlitres | |
SYBR Gold | |
Poids moléculaire | |
ADN double brin (ADNdb), ARN simple brin | |
E-Gel™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.