Learn More
Invitrogen™ E-Base™ 90°-Angle Adapter
Pour une utilisation avec les périphériques intégrés E-Base™
Marque: Invitrogen™ EA03
Description
Les dispositifs E-Base™ utilisent des gels sans tampon E-Gel™ et E-PAGE™, des gels d’agarose pré-coulés et des gels de polyacrylamide. Cet adaptateur permet l’utilisation de gels E-Gel et E-PAGE sur des stations de travail automatisées de manipulation de liquides. L’adaptateur est positionné sur le poste de travail automatisé et permet au gripper d’effectuer une rotation des gels à un angle de 90 degrés pour qu’ils puissent s’adapter à différents accessoires, configurations et technologies de pipettes.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
E-PAGE™, E-Base™ | |
Adaptateur d’angle E-base | |
1 adapter |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.