Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
La streptavidine Dynabeads MyOne T1 représente la méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés.
Marque: Invitrogen™ 65602
1709.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Fournis en PBS, pH de 7,4 avec 0,1 % de BSA et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs.
Description
Ces billes uniformes et superparamagnétiques ont un diamètre de 1 μm, avec une seule couche (et non plusieurs) de streptavidine recombinante, couplée par covalence à la surface et bloquée par BSA. La monocouche de streptavidine permet une disponibilité stérique de la grande majorité des sites de liaison à la biotine, non seulement pour une liaison de biotine libre, mais aussi pour une liaison de ligands biotinylés/cibles. Les billes présentent une cinétique de réaction en phase liquide rapide. La surface spécifique et définie permet une capture, une séparation et une manipulation en aval efficaces. La monocouche de streptavidine réduit les fuites à des niveaux négligeables. L’absence de streptavidine adsorbée en excès assure une uniformité des lots et une reproductibilité de vos résultats. Les Dynabeads MyOne 1 μm possèdent une grande surface, une haute capacité, une attraction magnétique efficace et un faible taux de sédimentation pendant l’incubation. Personnalisation pour une utilisation dans des protocoles automatisés où un rendement élevé est primordial.
- L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
- Isolation directe et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
- Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
- Microbilles neutres et à faible chargement, idéales pour la liaison des protéines, des peptides et des anticorps
- Leur taille petite, bien qu’uniforme, présente une large surface par mg de microbilles et une capacité élevée correspondante pour la molécule cible
- Faible taux de sédimentation, bien que riche en fer, assurant une séparation magnétique rapide
- Les protocoles biomagnétiques sont facilement adaptés aux plateformes automatisées
- Reproductibilité entre lots élevée, ce qui garantit des résultats uniformes
Immunoprécipitation, purification peptidique et protéique, extraction de protéines complexes, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, protéines, expression, analyse et isolement, RNAI, recherche d’ARN non codant et épigénétique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Température ambiante
Spécification
Microbilles 950 à 1 500 pmol/mg | |
10 mg / ml | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Capture of Biotinylated Targets | |
Conjugué de streptavidine | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Recombinant | |
Streptavidine | |
Dynabeads™, MyOne™ | |
N’importe quel type d’échantillon | |
CV < 5 % | |
10 mL | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
Ce produit contient : Dynabeads™ (1 µm) avec streptavidine recombinante couplée de manière covalente. Fourni en PBS, pH 7,4 avec BSA à 0,1 % et NaN3 à 0,02 %. Stockage : 2°C à 8°C |
|
Brown | |
Polystyrène magnétique | |
Microbilles en suspension | |
Compatible avec le haut débit | |
Magnetic Beads | |
0.02% NaN3 | |
Biotine | |
Température ambiante | |
Activées au tosyle, hydrophobes | |
1 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.