Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Tosylactivated
Code produit. p-4924213
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10466863
Marque: Invitrogen™ 65501
Couplez de manière covalente les anticorps, les peptides, les protéines intactes et les enzymes fonctionnelles à la surface d’une microbille magnétique
Grâce à une orientation optimale des anticorps, ces microbilles sont une solution adaptée à l’immunoprécipitation des protéines et des complexes protéiques.
  • Compatible avec des cadences élevées
  • Type d’échantillon : N’importe quel type d’échantillon
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, immunoprécipitation, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, extraction de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Volume d’élution min 5 μlitres
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type d’échantillon
Fonctionnalité de surface p-toluène-sulfonyle, activées au tosyle
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads, MyOne
Quantité 2 ml
Type Microbille activée au tosyle
Format Microbilles en solution
Pureté ou qualité Niveau de recherche