Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
Description
Includes
Dynabeads (2,8 μm) avec streptavidine recombinante couplée de manière covalente. Fourni en PBS, pH 7,4 avec 0,1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ajouté comme conservateur
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Les Dynabeads sont utilisées sur plus de 25 000 instruments de DIV courants dans le monde entier et sont connues pour une reproductibilité (à l’intérieur et entre les lots) et des fonctions d’automatisation exceptionnelles. La forte affinité de liaison de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
- Isolement direct et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
- Microbilles neutres et à faible chargement, idéales pour lier les fragments d’ADN, les protéines, les peptides et les anticorps
- Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
- Les protocoles biomagnétiques sont facilement adaptés aux plateformes automatisées
- Reproductibilité élevée lot à lot, ce qui garantit des résultats uniformes dans l’application
- Diamètre de la bille : 2,8 μm
- Concentration : 10 mg / ml
- Compatible avec des cadences élevées
- Type d’échantillon : N’importe quel type d’échantillon
- Diamètre : 2,8 °m, avec une seule couche, et non plusieurs, de streptavidine recombinante couplée par covalence à la surface et encore bloquée par BSA
- Présentent une cinétique de réactions en phase liquide rapide.
- Applications clés : Préparation d’échantillons de 2 à 5 kb pour le séquençage de bibliothèques de paires d’acates, l’isolement des protéines de liaison de l’ARN et de l’ADN, l’immobilisation de grands fragments d’ADN, la purification de produits de séquençage, la capture spécifique d’acides nucléiques
- Les Dynabeads™ sont utilisées dans plus de 25 000 instruments de DIV de routine dans le monde entier
- De 650 à 900 pmoles de biotine libre
- ∽200 pmol de peptides biotinylés
- ∽10 μg d’IgG biotinylés
- ∽10 μg d’ADNdb
- ∽200 pmol d’oligonucléotides monocaténaires
Purification d’anticorps, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction des complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, ARNI, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, séquençage Sanger, séquençage, purification de réaction par séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Concentration | 10 mg/mL |
| Contenu et stockage | Dynabeads M-280 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°-8°C. |
| Format | Beads in Suspension |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Diamètre (métrique) | 2.8 μm (CV < 5%) |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| À utiliser avec (application) | Immunoassays, biopanning, etc, requiring high specificity, low background binding, and ease of handling |
| Compatibilité à haut débit | High-throughput Compatible |
| Gamme de produits | Dynabeads |
| Afficher plus |