Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
Code produit. 10202983
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué de streptavidine, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit d’isolement, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Quantité:
10 mL
100 mL
10 mL
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2mL
50mL
Code produit. 10202983
Marque: Invitrogen™ 60210
Includes
Dynabeads (2,8 μm) avec streptavidine recombinante couplée de manière covalente. Fourni en PBS, pH 7,4 avec 0,1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ajouté comme conservateur
La streptavidine Dynabeads MyOne T1 représente la méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Les Dynabeads sont utilisées sur plus de 25 000 instruments de DIV courants dans le monde entier et sont connues pour une reproductibilité (à l’intérieur et entre les lots) et des fonctions d’automatisation exceptionnelles. La forte affinité de liaison de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
  • Isolement direct et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
  • Microbilles neutres et à faible chargement, idéales pour lier les fragments d’ADN, les protéines, les peptides et les anticorps
  • Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
  • Les protocoles biomagnétiques sont facilement adaptés aux plateformes automatisées
  • Reproductibilité élevée lot à lot, ce qui garantit des résultats uniformes dans l’application
  • Diamètre de la bille : 2,8 μm
  • Concentration : 10 mg / ml
  • Compatible avec des cadences élevées
  • Type d’échantillon : N’importe quel type d’échantillon
  • Diamètre : 2,8 °m, avec une seule couche, et non plusieurs, de streptavidine recombinante couplée par covalence à la surface et encore bloquée par BSA
  • Présentent une cinétique de réactions en phase liquide rapide.
  • Applications clés : Préparation d’échantillons de 2 à 5 kb pour le séquençage de bibliothèques de paires d’acates, l’isolement des protéines de liaison de l’ARN et de l’ADN, l’immobilisation de grands fragments d’ADN, la purification de produits de séquençage, la capture spécifique d’acides nucléiques
  • Les Dynabeads™ sont utilisées dans plus de 25 000 instruments de DIV de routine dans le monde entier
En règle générale, un mg de streptavidine Dynabeads M-280 procède aux liaisons suivantes :
  • De 650 à 900 pmoles de biotine libre
  • ∽200 pmol de peptides biotinylés
  • ∽10 μg d’IgG biotinylés
  • ∽10 μg d’ADNdb
  • ∽200 pmol d’oligonucléotides monocaténaires
Purification d’anticorps, ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, affichage du phage, purification des protéines et des peptides, isolement et analyse des complexes protéiques, extraction des complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, ARNI, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, séquençage Sanger, séquençage, purification de réaction par séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage Dynabeads M-280 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C.
Format Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diamètre (métrique) 2.8 μm (CV < 5%)
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
À utiliser avec (application) Immunoassays, biopanning, etc, requiring high specificity, low background binding, and ease of handling
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible
Gamme de produits Dynabeads
Type de produit Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Ambient Temperature
Propriété de liaison 490-750 pmol free biotin/mg beads
État réglementaire For Research Use Only
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Fonctionnalité de surface Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA