Learn More
Invitrogen™ Acide carboxylique Dynabeads™ MyOne™
Code produit. 10503375
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10503375
Marque: Invitrogen™ 65012
Les groupes d’acides carboxyliques de surface permettent la formation de liaisons amides covalentes aux protéines / peptides via des groupes amino ou sulphydryl primaires
Les microbilles présentent une chimie de liaison rapide et une faible liaison non spécifique des acides nucléiques. Les oligonucléotides, les anticorps ou autres ligands modifiés par les amines peuvent facilement être couplés aux microbilles. L’activation par carbodiimide est nécessaire. La streptavidine 1 μm Dynabeads MyOne possède une large surface, une capacité supérieure, une forte attraction magnétique et un faible taux de sédimentation pendant l’incubation. Les produits MyOne sont personnalisés pour une utilisation dans des protocoles automatisés où un rendement élevé est primordial. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
  • Idéal pour une utilisation comme support solide pour les tests de diagnostic in vitro
  • Capture de séquences d’ADN / ARN spécifiques, de protéines ou de tout autre analyte
  • Grande mobilité magnétique et faible taux de sédimentation
  • Concentration : 10 mg / ml
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Diamètre (métrique) 1 μm
Volume d’élution min 5 μlitres
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type d’échantillon
Fonctionnalité de surface Acide carboxylique
Gamme de produits Dynabeads, MyOne
Quantité 10 ml
À utiliser avec (application) Purification et isolement des protéines
Type Acide carboxylique
Format Microbilles en solution
Pureté ou qualité Niveau de recherche