Learn More
Invitrogen™ dTTP (100 mM)
Solution prête à l’emploi
Marque: Invitrogen™ 10219012
68.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Fourni à une concentration de 100 mM dans de l’eau hautement purifiée (pH 7,5).
Description
Cette solution dTTP (désoxythymidine triphosphate) de 100 mM convient à une utilisation dans les réactions de réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage, le remplissage, la translation de coupure, la synthèse d’ADNc et les réactions de traînée TdT. Fourni à une concentration de 100 mM pour plus de commodité et de flexibilité.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Le nucléotide est fourni comme une solution pratique prête à l’emploi à une concentration de 100 mM dans de l’eau hautement purifiée (pH 7,5). Conserver à -20°C. | |
Non marqué | |
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
100 mM |
Liquide | |
250 μl | |
Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.