Learn More
Invitrogen™ Plant DNAzol™ Reagent
Code produit. 11598836
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11598836
Marque: Invitrogen™ 10978021
Isolement d’ADN génomique de haute qualité à partir de divers échantillons végétaux
Le réactif DNAzol™ végétal est un réactif organique prêt à l’emploi formulé pour l’isolement de l’ADN génomique de haute qualité à partir de divers échantillons végétaux.
  • Peut être utilisé sur un grand nombre de matériaux végétaux
  • Isolement rapide de l’ADN génomique
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, extraction de lʼADN, purification de lʼADN génomique, ADNg issu de plantes et de champignons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Isolation Technology Extraction organique
Type d’échantillon Plantes
Volume d’élution 70 μL
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) PCR, transfert Southern, séquençage, clonage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 60 min
Rendement ≤300 μg
Quantité de matériel de démarrage 0.1 g